Merck
718181
Sigma-Aldrich
N-4-Methansulfonamidphenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
4-(Methansulfonylamino)-phenylboronsäure
Größe auswählen
1 G
€ 123,00
€ 123,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 123,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10BNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 123,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
solid
SMILES String
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
InChIKey
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for preparation of:
  • Potent and selective inhibitors of IKK-β
  • Inhibitors for treatment of osteoporosis
  • Inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Suzuki-type Pd(0) coupling reactions in the synthesis of 2-arylpurines as Cdk inhibitors
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)