Merck
680052
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridin-2-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
3-Chlorpicolinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
131 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)