Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 308,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COCF2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.57
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2251448
eCl@ss:
32039090
Assay:
95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.4954, n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.293 g/mL at 25 °C (lit.), 1.3178 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, fluoro, ketone, phenyl
SMILES string
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone is a difluorocarbene reagent, which is generally used in the synthesis of 2,2-difluoro enol silyl ethers, and gem -difluoromethene derived compounds.
Application
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone can be used:
- As a reagent in the difluoromethylation of various phenols to yield aryl difluoromethyl ethers.
- As a precursor in the Baylis-Hillman reaction of fluoroalkyl ketones to obtain chlorodifluoromethyl containing products.
- As a substrate in the synthesis of propargyl alcohols using a novel ruthenium catalyst.
Reagent is an effective product for the synthesis of difluoromethylated phenols in the presence of mild base and aqueous solvent.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F
Flammpunkt (°C)
71.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?