Wichtige Dokumente
67873
4-Methyl-morpholin-4-oxid Monohydrat
≥95.0% (N)
Synonym(e):
4-Methylmorpholine 4-oxide monohydrate, 4-Methylmorpholine oxide monohydrate, N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate, N-Methylmorpholine oxide monohydrate
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (N)
mp (Schmelzpunkt)
71-75 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
O.C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5H2,1H3;1H2
InChIKey
WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As a reagent in the dihydroxylation and aminohydroxylation of olefins in the presence of osmium tetroxide (OsO4) catalyst.[1]
- In the selective oxidation of sulphides to sulfoxides or sulfones in the presence of manganese and copper complexes with tetradentate ligands.[2]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?