Fortfahren mit
330744
Tetrapropylammoniumperruthenat
97%
Synonym(e):
TPAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)4NRuO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 71,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: oxidant
mp
~160 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[O-][Ru](=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChI key
NQSIKKSFBQCBSI-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrapropylammonium perruthenate is a mild oxidizing agent used for the oxidation of alcohols to corresponding carbonyl compounds. It is a non-volatile, air-stable, and readily soluble reagent, which can be used either stoichiometrically or catalytically with a suitable co-oxidant.
Application
Tetrapropylammonium perruthenate (TPAP) can be used as a catalyst:     
  • For the conversion of sulfides to sulfones by oxidation reaction.       
  • In the isomerization of allylic alcohols into the corresponding saturated carbonyl derivatives.      
  •  Along with N-methylmorpholine N-oxide (NMO) for the cleavage of glycol to carboxylic acids.
TPAP can also be used as an oxidizing reagent:
  • For the oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde and steroidal alcohols to corresponding ketones.
  • To convert N,N′-dihydroxyimidazolidines to nitronyl nitroxide free radicals.
  • To oxidize hydroxyl-substituted tri-n-butylammonium trifluoroborates to aldehydes and ketones without concomitant cleavage of the carbon-boron bond.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
334537235954438243
description
97%
description
-
description
≥98%
description
98%
assay
97%
assay
-
assay
≥98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: ammonium
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: potassium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
mp
~160 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
mp
240-242 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)