Wichtige Dokumente
678554
2-Allenyl-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)-dioxaborolan
95%
Synonym(e):
Allenylboronsäure-pinakolester
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.459
Dichte
0.9237 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C=C
InChI
1S/C9H15BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h7H,1H2,2-5H3
InChIKey
CJAOMXUZZONOSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?