Merck
691623
Sigma-Aldrich
trans-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
95%
Synonym(e):
E-Crotylboronsäure-pinakolester, trans-Crotyl-Boronsäurepinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
InChIKey
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F
Flammpunkt (°C)
63 °C