Fortfahren mit
462268
4,4′-Diamino-2,2′-stilbendisulfonsäure
technical grade, 85%
Synonym(e):
Amsonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-325-2
MDL number:
Assay:
85%
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C14H14N2O6S2/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22)/b2-1+
InChI key
REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
General description
Disodium salt of 4,4′-diamino-2,2′-stilbenedisulfonic acid may be used in the synthesis of dyes and optical brighteners or fluorescent whitening agents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0554721247759597
description
technical grade, 85%
description
≥80%
description
-
description
98%
assay
85%
assay
≥80%
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
200-205 °C
mp
400-420 °C
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)