Merck
676136
Sigma-Aldrich
L-Cystin-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
-[SCH2CH(NH2)13COOH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[C@@H](CSSC[C@H](N)[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i5+1,6+1
InChIKey
LEVWYRKDKASIDU-RDMIOTRCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)