Merck
675776
Sigma-Aldrich
Stearoyl-13C18 Coenzym A Lithiumsalz
99 atom % 13C, 95% (CP)
Größe auswählen
5 MG
€ 1.580,00
10 MG
€ 2.550,00
€ 1.580,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 1.580,00
10 MG
€ 2.550,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C18C21H70N7O17P3S · xLi+
Molekulargewicht:
1051.86 (free acid basis)
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.12
€ 1.580,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+18
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Sonstige Hinweise
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)