Fortfahren mit
SML2539
NAB-14
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Carbamic acid, N,N-diethyl-, 4-[(1H-indol-7-ylamino)carbonyl]phenyl ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 90,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(OC(C=C1)=CC=C1C(NC2=C3C(C=CN3)=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C20H21N3O3/c1-3-23(4-2)20(25)26-16-10-8-15(9-11-16)19(24)22-17-7-5-6-14-12-13-21-18(14)17/h5-13,21H,3-4H2,1-2H3,(H,22,24)
InChI key
WCGIKJOMEYPSIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NAB-14 is a negative allosteric modulator (NAM) selective for GluN2C/2D-containing NMDA glutamate receptors. NAB-14 was >800-fold selective for recombinant GluN2C/GluN2D over GluN2A/GluN2B in Xenopus oocytes and exhibited an IC50 value of 580 nM at recombinant GluN1/GluN2D receptors.
Negative allosteric modulator selective for GluN2C/2D-containing NMDA receptors
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0906SML1463SML0266
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL
color
white to gray
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)