Wichtige Dokumente
675598
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholano]ferrocen
kanata purity
Synonym(e):
S,S-Me-Ferrocelan™
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −331°, c = 1 in chloroform-d
mp (Schmelzpunkt)
88.9-98.5 °C
SMILES String
[Fe].C[C@H]1CC[C@H](C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.C[C@H]3CC[C@H](C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C11H16P.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;/h2*3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3;/t2*9-,10-;/m00./s1
InChIKey
BSLGFLIMECHNTA-VUTIHBPYSA-N
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.