Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
190-194 °C
functional group
phosphine
SMILES string
COc1cc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H50N2O4P2/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)53(36-19-29(3)14-30(4)20-36)39-25-41(49-9)47-45(51-11)43(39)44-40(26-42(50-10)48-46(44)52-12)54(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38/h13-26H,1-12H3
InChI key
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description ≥95.0% (H-NMR) |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥95.0% (H-NMR) |
| form solid | form solid | form crystals |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group chloro, phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 190-194 °C | mp 261-265 °C | mp - |
| optical activity [α]20/D +125°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +98°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?