674311
11-Mercaptoundecylphosphorsäure
90%
Synonym(e):
11-Mercapto-1-undecyl-dihydrogen-phosphat, MDPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OP(O)(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H25O4PS/c12-16(13,14)15-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-17/h17H,1-11H2,(H2,12,13,14)
InChIKey
XPYXJSSCWCSOFO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.