Wichtige Dokumente
673927
Ethyl N-Boc-4-Methylpiperidin-4-Carboxylat
97%
Synonym(e):
1-tert-Butoxycarbonyl-4-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Methyl-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4554
Dichte
1.0134 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCOC(=O)C1(C)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO4/c1-6-18-11(16)14(5)7-9-15(10-8-14)12(17)19-13(2,3)4/h6-10H2,1-5H3
InChIKey
ZQZVWDXMUCTNRI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor ABT-279
- Building blocks for piperazine-based CCR5 antagonists
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)