Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,30 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 337,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
247-280-2
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Gemfibrozil,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
InChI key
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| Gene Information human ... PPARA(5465) | Gene Information human ... PPARA(5465) | Gene Information human ... PPARA(5465) | Gene Information human ... PPARA(5465) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gemfibrozil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?