Fortfahren mit
SML2410
ABC99
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-(4-Chlorobenzyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 2,3-dihydro-4Hbenzo[b][1,4]oxazine-4-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21ClN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 84,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON(C(N1C2CN(CC1)CC3=CC=C(C=C3)Cl)=O)C2=O)N4C5=CC=CC=C5OCC4
InChI key
OZPZCETZTBBQBO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ABC99 is an N-hydroxyhydantoin (NHH) carbamate-based irreversible, potent and selective inhibitor against the serine hydrolase activity of the Wnt-deacylating enzyme NOTUM (IC50 = 13 nM against NOTUM-mediated labeling of fluorophosphonate (FP) probe), an enzyme that reverses the posttranslational O-linked palmitoleate modification of Wnt proteins. ABC99 prevents NOTUM-mediated negative regulation against Wnt3A-dependent cellular signaling (EC50 = 89 nM by HEK293T TOPflash reporter assay) with excellent selectivity over 65 other serine hydrolases, including PPT1.
Irreversible, potent and selective inhibitor against NOTUM serine hydrolase activity and sustanins Wnt3A-dependent signaling in the presence of NOTUM.
Inhibition of NOTUM has therapeutic use in treating degenerative diseases including osteopenia and osteoporosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1816SML2813SML2814
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)