Merck
670758
Sigma-Aldrich
2-(Boc-aminomethyl)-phenylessigsäure
≥99.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
Beilstein:
1080474
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
99.0-101.0% (NaOH 0.1 M, T)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChIKey
CGPQRFCFBISLKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)