Fortfahren mit
04060
4-(Boc-aminomethyl)benzoesäure
≥98.0% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CO2CNHCH2C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2854286
€ 85,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white to almost white
mp
164-168 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
283746CDS006541525626
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
color
white to almost white
color
-
color
-
color
-
mp
164-168 °C
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
mp
75-78 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)