Wichtige Dokumente
670472
1,2-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-3,3,4,4-tetrafluor-1-cyclobuten-(1,5-cyclooctadien)-rhodium(I)-tetrafluoroborat
95%
Synonym(e):
1,2-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholanyl]-3,3,4,4-tetrafluor-1-cyclobuten-(1,5-cyclooctadien)-rhodium(I)-tetrafluoroborat, catASium® MQF(R)Rh
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (31P-NMR)
95%
SMILES String
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2C3=C(P4[C@H](C)CC[C@H]4C)C(F)(F)C3(F)F
InChI
1S/C16H24F4P2.C8H12.BF4.Rh/c1-9-5-6-10(2)21(9)13-14(16(19,20)15(13,17)18)22-11(3)7-8-12(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12H,5-8H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t9-,10-,11-,12-;;;/m1.../s1
InChIKey
FAEFUBUMCYELNL-HEEUKTGESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)