Fortfahren mit
668486
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-Diethylphospholano]benzol
Namena purity
Synonym(e):
(2S,2’S,5S,5’S)-2,2′,5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylen)-diphospholan, (S,S)-Ethyl-DUPHOS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.47
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4814174
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.581
density
1.010 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@@H](CC)CC[C@@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Application
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene is a chiral ligand that can be used to prepare its rhodium metal complexes, which are used as catalysts in asymmetric hydrogenation reactions.
Legal Information
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
668494665266693014
description
Namena purity
description
kanata purity
description
kanata purity
description
technical grade
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.010 g/mL at 25 °C
density
1.01 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.581
refractive index
n20/D 1.6
refractive index
-
refractive index
-
Rhodium complexing ligand (+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)