Merck
669482
Sigma-Aldrich
2-Brom-3′-Fluoracetophenon
97%
Synonym(e):
3-Fluorphenacylbromid
Größe auswählen
1 G
€ 43,20
€ 43,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 43,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrFO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 43,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
33-37 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChIKey
ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)