Fortfahren mit
115665
2-Brom-4′-methoxy-acetophenon
97%
Synonym(e):
ω-Brom-4-methoxy-acetophenon, 4-Methoxy-phenacylbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 698,00
€ 523,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-118-8
Beilstein/REAXYS Number:
743112
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 76,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
Application
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone has been used in the synthesis of light-responsive diblock copolymers containing para-methoxyphenacyl photocleavable side groups.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
100854159530CDS003269
description
97%
description
98%
description
90%
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
98%
assay
90%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
69-71 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)