Fortfahren mit
115673
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
98%
Synonym(e):
3′-Methoxyphenacylbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-666-1
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
60-62 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
IOOHBIFQNQQUFI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-bromo-3′-methoxyacetophenone, an alkylating agent, has been used to stabilize clopidogrel active metabolite (AM) in human plasma. It has also been used in the derivatisation of active metabolites in blood to ensure its stability during sample processing and storage.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
100854115665D134406
description
98%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
mp
60-62 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
mp
124-127 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
functional group
ketone, bromo
functional group
bromo, ketone
functional group
ketone
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)