Merck
66947
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(2-Naphthyl)-β-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-naphthyl)-propionsäure, D-Boc-3-(2-naphthyl)-β-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChIKey
NCQJBPXXRXOIJD-HNNXBMFYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)