Wichtige Dokumente
668435
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-Diisopropylphospholano]ethan
kanata purity
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)[C@H]1P(CCP2[C@H](C(C)C)CC[C@H]2C(C)C)[C@H](C(C)C)CC1
InChI
1S/C22H44P2/c1-15(2)19-9-10-20(16(3)4)23(19)13-14-24-21(17(5)6)11-12-22(24)18(7)8/h15-22H,9-14H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChIKey
IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.