Merck
665665
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-(trifluoromethyl)pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3F4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.406
bp
37 °C/10 mmHg
Dichte
1.391 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-11-2-1-4(5)6(8,9)10/h1-3H
InChIKey
AXHLDFPTUFGBRL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F
Flammpunkt (°C)
20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)