Merck
763225
Sigma-Aldrich
Chloro[2-(dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I)
97%
Synonym(e):
BrettPhos AuCl
Größe auswählen
250 MG
€ 112,00
1 G
€ 309,00
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 112,00
1 G
€ 309,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H53AuClO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
769.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 112,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
289-294 °C (decomposition)
SMILES String
Cl[Au].COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.Au.ClH/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
CDLGGLLRZVWITN-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)