Fortfahren mit
SML1240
Fondaparinux Natrium
≥95% (HPLC), Factor Xa inhibitor, powder
Synonym(e):
Fondaparin Natrium, Methyl O-2-desoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(14)-O-β-D-glucopyranuronosyl-(14)-O-2-desoxy-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(14)-O-2-O-sulfo-α-L-idopyranuronosyl-(14)-2-desoxy-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosid-6-(hydrogensulfat) Natriumsalz, SR-90107A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 521,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H43N3O49S8 · 10Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1728.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fondaparinux Natrium, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 42.0 to 55.0° (c = 0.5 in water)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)(N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[S](=O)(=O)[O-])O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O[C@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N[S](=O)(=O)[O-])O)O)CO[S](=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])CO[S](=O)(
InChI
1S/C31H53N3O49S8.10Na/c1-69-27-9(33-85(48,49)50)13(37)17(6(74-27)3-71-88(57,58)59)76-31-22(83-91(66,67)68)16(40)21(24(81-31)26(43)44)79-29-10(34-86(51,52)53)19(82-90(63,64)65)18(7(75-29)4-72-89(60,61)62)77-30-15(39)14(38)20(23(80-30)25(41)42)78-28-8(32-84(45,46)47)12(36)11(35)5(73-28)2-70-87(54,55)56;;;;;;;;;;/h5-24,27-40H,2-4H2,1H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46,47)(H,48,49,50)(H,51,52,53)(H,54,55,56)(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,27+,28-,29-,30-,31-;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI key
XEKSTYNIJLDDAZ-JASSWCPGSA-D
Application
Fondaparinuxnatrium wurde zum Prüfen seiner neutralisierenden Wirkung auf eine Infektion mit Enterovirus D68-947 eingesetzt.[1] Es kann bei Messungen mittels Ultraviolettphotodissoziation (UVPD) eingesetzt werden.[2]
Biochem/physiol Actions
Fondaparinuxnatrium ist ein antithrombotischer Gerinnungshemmer, ein Faktor-Xa-Inhibitor.
Fondaparinuxnatrium ist ein antithrombotischer Gerinnungshemmer, ein Faktor-Xa-Inhibitor. Fondaparinuxnatrium ist chemisch mit Heparinen mit geringer Molekülmasse verwandt. Seine Pentasaccharidstruktur entspricht der Antithrombin III(ATIII)-Bindungsstelle von Heparin. Die Fondaparinuxnatriumbindung an dieser Stelle potenziert die natürliche Hemmwirkung von ATIII gegen Faktor Xa um einen Faktor von etwa 300, was zur Hemmung der Thrombinerzeugung führt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
128271893834772429
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥95% (HPLC)
description
90%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
90%
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)