Merck
665630
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluormethyl)pyridin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3F6N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cncc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-1-5(3-14-2-4)7(11,12)13/h1-3H
InChIKey
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)