Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
~75%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~75%
Quality Segment
form
liquid
functional group
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC1=CC(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-17(19)14(2)15(3)18(16)20/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI key
APNQQQRDLMWNLM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ~75% | description 75% | description 75%, technical grade | description 75%, technical grade |
| assay ~75% | assay 75% | assay 75% | assay 75% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form liquid | form solid | form liquid | form - |
| functional group ketone | functional group - | functional group bromo, ester | functional group - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?