Merck
665606
Sigma-Aldrich
4-Fluorpiperidin-Hydrochlorid -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10FN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].FC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChIKey
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)