Merck
658537
Sigma-Aldrich
Oxalsäure
purified grade, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Ethanedioic acid
Größe auswählen
25 G
€ 98,90
100 G
€ 225,00
€ 98,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 98,90
100 G
€ 225,00
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.03
Beilstein:
385686
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 98,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purified grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder or crystals
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
189.5 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
Dichte
1.9 g/cm3 at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Anwendung
Oxalsäure ist eine Dicarbonsäure, die bei der Synthese von verschiedenen synthetischen Zwischenprodukten und organischen Verbindungen eingesetzt wird.[1] Einige Beispiele sind:
  • Sie wird als Reduktionsmittel bei der Herstellung von Graphen aus Graphenoxid eingesetzt.[2]
  • Sie kann bei der Synthese von verschiedenen Organometallkomplexen und metallorganischen Gerüsten als Ligand eingesetzt werden.[3][4]
  • Außerdem kann sie bei der Textilbehandlung und Metallbehandlung sowie beim Gerben und Bleichen von Leder eingesetzt werden.[1]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
One-, two-, and three-dimensional lanthanide complexes constructed from pyridine-2, 6-dicarboxylic acid and oxalic acid ligands.
Liu, Mao-Sheng et al.
Crystal Growth & Design, 8(11), 4083-4091 (2008)
Series of Ag (I) coordination complexes derived from aminopyrimidyl ligands and dicarboxylates: syntheses, crystal structures, and properties.
Sun, Di et al.
Crystal Growth & Design, 10(8), 3699-3709 (2010)
Synthesis of graphene nanosheets via oxalic acid-induced chemical reduction of exfoliated graphite oxide.
Song, Peng et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(3), 1168-1173 (2012)
Alexander Wurzer et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 61(5), 735-742 (2019-12-22)
When we critically assess the reason for the current dominance of 68Ga-labeled peptides and peptide-like ligands in radiopharmacy and nuclear medicine, we have to conclude that the major advantage of such radiopharmaceuticals is the apparent lack of suitable 18F-labeling technologies
Oxalic acid.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Artikel
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating