Merck
657581
Sigma-Aldrich
4-Methylresorcin
97%
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-4-methylbenzol, 2,4-Dihydroxy-toluol, 2,4-Dihydroxyphenylmethan, 2,4-Toluendiol, 4-Methyl-1,3-benzoldiol
About This Item
Lineare Formel:
H3CC6H3(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C
SMILES String
Cc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
FNYDIAAMUCQQDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable