M34006
3-Methylcatechin
98%
Synonym(e):
1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toluenediol, 2-Hydroxy-3-methylphenol, 2-Hydroxy-6-methylphenol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methyl-1,2-dihydroxybenzene, 3-Methylpyrocatechol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
241 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable