Fortfahren mit
569313
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol
97%
Synonym(e):
3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,50
€ 21,37
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
€ 78,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H3(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 21,37
Listenpreis€ 28,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
62-66 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cc(Br)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene can be synthesized by using 1,3-dimethoxybenzene via iridium-catalyzed arene borylation.
Application
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene may be used to synthesize the following:
  • bis-[di-(3,5-dimethoxyphenyl)methylcyclopentadienyl]titanium(IV)dichloride,{η5 - C5H4-CH-[C6H4-(OCH3)2]2)2TiCl2 which can be used as an anti-cancer drug and is obtained via a multistep reaction process
  • 5-bromo-benzene-1,3-diol via demethylation with boron tribromide(BBr3)
  • 1-bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene via nitration reaction
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
553352276316252743
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
62-66 °C (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
-
functional group
bromo
functional group
bromo, aldehyde
functional group
bromo
functional group
bromo
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)