Merck
653675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenethylbromid
97%
Synonym(e):
2-Methoxy-4-(2-bromethyl)-anisol, 3,4-Dimethoxy-1-(2-bromethyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
H3COC6H3(OCH3)CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
bp
130-131 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1ccc(CCBr)cc1OC
InChI
1S/C10H13BrO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
InChIKey
LTAGXVMHLFYRNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>229.8 °F
Flammpunkt (°C)
> 109.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here