Merck
652903
Sigma-Aldrich
7-Chlor-4-Jodchinolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5ClIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
125-129 °C (lit.)
125-129 °C
SMILES String
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChIKey
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)