Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,80 |
Über diesen Artikel
eq. wt.
200
mol wt
average Mn ~500
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
viscosity
1,500 cP(25 °C)(lit.)
bp
>250 °C (lit.)
mp
<−25 °C (lit.)
hydroxyl functionality
2.5
hydroxyl value
300 mg KOH/g
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1C(=O)c2c(cccc2)C1=O.O(CC(O)C)CC(O)C.OCC(CO)(CO)CC.OC(=O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H4O3.C6H10O4.2C6H14O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-5(7)3-9-4-6(2)8;1-2-6(3-7,4-8)5-9/h1-4H;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-8H,3-4H2,1-2H3;7-9H,2-5H2,1H3
InChI key
OODDSGCGIVJJFS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~500 | description dist., ≥98.0% (GC) | description 97% | description - |
| refractive index n20/D 1.472 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.467 (lit.) |
| viscosity 1,500 cP(25 °C)(lit.) | viscosity - | viscosity - | viscosity - |
| density 1.11 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.01 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp <−25 °C (lit.) | mp 56-58 °C (lit.), 56-61 °C | mp 108-111 °C (lit.) | mp - |
| mol wt average Mn ~500 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| hydroxyl value 300 mg KOH/g | hydroxyl value - | hydroxyl value - | hydroxyl value - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Poly[trimethylolpropan/di(propylenglycol)-alt-adipinsäure-/phthalsäureanhydrid], Polyol average Mn ~500](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/754/225/6e993d83-6b18-473b-a939-bb203d2680fa/640/6e993d83-6b18-473b-a939-bb203d2680fa.png)