Wichtige Dokumente
765120
1-Pyrenemethyl methacrylate
contains ≤200 ppm MEHQ as inhibitor, 99% (GC)
Synonym(e):
1-Pyrenylmethyl methacrylate, Pyrene methacrylate, Pyrenylmethyl methacrylate
Qualitätsniveau
Assay
99% (GC)
Form
powder
Enthält
≤200 ppm MEHQ as inhibitor
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C21H16O2/c1-13(2)21(22)23-12-17-9-8-16-7-6-14-4-3-5-15-10-11-18(17)20(16)19(14)15/h3-11H,1,12H2,2H3
InChIKey
BUQDPCFXOBQDLX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- fluorescent monomer
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?