Fortfahren mit
908673
Nile blue acrylamide
Synonym(e):
Fluoresent monomer, Nile blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22N3O2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.89
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.23
MDL number:
form
crystals
color
dark blue to purple
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[N+](=C1C=C2Oc3c(c4c(c(c3)NC(=O)C=C)cccc4)N=C2C=C1)(CC)CC
InChI
1S/C23H21N3O2.ClH/c1-4-22(27)24-19-14-21-23(17-10-8-7-9-16(17)19)25-18-12-11-15(13-20(18)28-21)26(5-2)6-3;/h4,7-14H,1,5-6H2,2-3H3;1H
InChI key
DSLXBAJBQIYISM-UHFFFAOYSA-N
Application
Nile blue acrylamide is a fluorescent monomer for synthesizing fluorescent polymers. Fluorescent polymers are especially useful in the preparation of fluorescent microspheres or nanoparticles, for bioimaging or drug delivery research.
Preparation Note
Protect from light.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)