Merck
652296
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-tyrosin-13C9
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
O2N13C6H3-4-(OH)13CH213CH(NH2)13CO2H
Molekulargewicht:
235.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChIKey
FBTSQILOGYXGMD-XLMAGZSMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)