Merck
604836
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC10H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i11+1
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-KYURPWGOSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Tryptophan-1-13C is an isotopic analogue of L-tryptophan.
Anwendung
L-Tryptophan-1-13C is used in quantitative determination of proteins using mass spectrometry.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gerald W Becker
Briefings in functional genomics & proteomics, 7(5), 371-382 (2008-12-25)
Straightforward methods for the introduction of stable isotopes into proteins with subsequent isolation and purification of the proteins will greatly aid the field of quantitative proteomics. Proteins containing amino acids with one or more of the stable isotopes of deuterium