Fortfahren mit
N7389
3-Nitro-L-Tyrosin
Oxidant, crystalline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
€ 385,05
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.19
Beilstein/REAXYS Number:
2813157
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
210-688-6
MDL number:
Form:
crystalline
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Nitro-L-Tyrosin, crystalline
form
crystalline
Quality Segment
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI key
FBTSQILOGYXGMD-LURJTMIESA-N
Application
3-Nitro-L-tyrosine has been used in:
  • western blot analysis to quantify the nitrotyrosine levels in mice tissue protein
  • Murashige–Skoog medium to treat wild type and mitogen-activated protein kinase 6 (mpk6)-2 mutant seedlings for inferring the connection between nitric oxide (NO) and MPK6 functions in the regulation of mitotic microtubule organization
  • immunocytochemistry
Biochem/physiol Actions
3-Nitro-L-tyrosine is an oxidant and cytotoxic agent. 3-Nitrotyrosine serves as a biological marker of proteins modified by nitrogen-free radical species in systemic autoimmunogenic conditions. It is a marker for oxidative damage mediated by peroxynitrite. Nitrotyrosine is associated with VEGF-C expression and lymph node metastasis in breast cancer. 3-Nitrotyrosine is produced due to oxidative/nitrosative stress-mediated chemical modifications such as nitration of proteins, which is observed in lung carcinogenesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1768C8755T4321
L-Tyrosin
SAFC
T4321
L-Tyrosin
description
crystalline
description
crystalline, ≥90% (HPLC)
description
≥98% (TLC), crystalline
description
-
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)