Merck
650129
Sigma-Aldrich
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C15H24N2/c1-15(2,3)14-6-4-13(5-7-14)12-17-10-8-16-9-11-17/h4-7,16H,8-12H2,1-3H3
InChIKey
UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)