Merck
649414
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methylthio)-phenyl]-thiophen-2-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
220-224 °C (lit.)
SMILES String
CSc1ccc(cc1)-c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2S2/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-11(16-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
XESWRPZAGPHDST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)