Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 273,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
138-140 °C/7 mmHg (lit.)
mp
6-7 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide, thiol
SMILES string
CC(=O)NCCS
InChI
1S/C4H9NOS/c1-4(6)5-2-3-7/h7H,2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
AXFZADXWLMXITO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- N
- -Acetylcysteamin (SNAC)-Thioester durch Umsetzen mit verschiedenen Säurederivaten in Gegenwart von 1,1′-Carbonyldiimidazol (CDI).
- Thieno[2,3-c]pyrrol-Derivate mittels Dreikomponentenumsetzung von 2-Acetyl-3-thiophencarboxaldehyd und verschiedenen Aminen.
- Carbapeneme, eine Klasse der Beta-Lactam-Antibiotika.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description technical grade | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 6-7 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| refractive index n20/D 1.511 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.472 (lit.) | refractive index - |
| bp 138-140 °C/7 mmHg (lit.) | bp - | bp 151-155 °C/5 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?