648582
Cadmium-113Cd-chlorid
95 atom % (113Cd)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % (113Cd)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
568 °C (lit.)
SMILES String
Cl[113Cd]Cl
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable