Merck
647055
Sigma-Aldrich
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-Butanamin
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-4-aminobutanal-diethyl-acetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H23NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChIKey
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
157.8 °F
Flammpunkt (°C)
69.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)