Merck
644048
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)-benzonitril
95%
Synonym(e):
4′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitril, 4′-Aminobiphenyl-4-carbonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182-186 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8H,15H2
InChIKey
CPJQKNUJNWPAPH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)